Imprimer
Colonnes GPC organique, série GPC LF
Fournisseur: Resonac
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F6021042 F6021041 F6021043 F6709621
554-1769EA 2110 EUR
554-1769 554-1764 554-1770 554-1766
Colonnes GPC organique, série GPC LF
Colonnes pour chromatographie
Colonnes de perméation sur gel (GPC) remplies de tétrahydrofurane (THF), qui a une large répartition de taille de pore conçue pour une linéarité élevée de la courbe d'étalonnage.
  • Permet l'analyse sur une large plage de masse moléculaires (100 à 2 millions)
  • Courbe d'étalonnage parfaitement linéaire sans points d'inflexion
  • La distribution du poids moléculaire peut être déterminée avec précision