Imprimer
Colonnes de chromatographie d'exclusion de taille pour protéines et anticorps, séries Shodex, PROTEIN KW et LW
Fournisseur: Resonac
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F6989000 F6989202 F6989203 F6700132 F6989201 F6989204 F6989104 F6989103 F6700131 F6700133 F6989303 F6989403 F6700134
554-1735EA 1820 EUR
554-1735 554-1741 554-1742 554-1744 554-1740 554-1743 554-1737 554-1736 554-1739 554-5779 554-5778 SHOWF6989403 SHOWF6700134
Colonnes de chromatographie d'exclusion de taille pour protéines et anticorps, séries Shodex, PROTEIN KW et LW
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes HPLC des séries PROTEIN KW-800 et KW400 sont spécifiquement conçues pour l'analyse des protéines par chromatographie aqueuse d'exclusion de taille (GFC). Les colonnes PROTEIN LW-803 et LW-403 4D sont conçues pour l'analyse des anticorps. Elles sont remplies de particules de silice poreuse recouvertes d'un copolymère hydrophile. Ils répondent aux exigences des normes USP L20, L33 et L59.
Colonnes standard série PROTEIN KW-800
- Matériau de garnissage à base de silice pour analyse SEC aqueuse.
- Convient pour l'analyse des protéines et des enzymes.
- Trois tailles de pores sont disponibles pour différentes gammes de poids moléculaires.
Semi-microcolonnes haute performance série PROTEIN KW400
- Taille de particules réduite pour des performances de colonne améliorées.
- Séparation plus rapide et sensibilité plus élevée que les colonnes PROTEIN KW-800.
- Quatre tailles de pores sont disponibles pour différentes gammes de poids moléculaires.
Colonnes PROTEIN LW pour l'analyse des anticorps anti-médicaments
- Taille des pores spécifiquement contrôlée pour l'analyse des protéines de plusieurs centaines de milliers de poids moléculaires.
- Analyse haute performance des anticorps monoclonaux (mAb) dans les médicaments thérapeutiques.
- Reproductibilité élevée d'un lot à l'autre.
- Dimension de colonne standard et semi-micro disponible.
* Valeur estimée.