Imprimer
Réservoirs, rectangulaires, avec couvercle, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14200-0002 14200-0005 14200-0010 14200-0015 14200-0020 14200-0045
216-1921EA 242 EUR
216-1921 216-1922 216-1923 216-1924 216-1925 NALG14200-0045
Réservoirs, rectangulaires, avec couvercle, Nalgene®
Récipients Récipients rectangulaires
These PP rectangular tanks with cover can significantly reduce evaporation and contamination.
  • Good stress-crack resistance
  • Suitable for use with many organic chemicals
  • Tanks can be modified with a factory-installed spigot