4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)toluene, 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
Purity: 97%
CAS No.: 394-59-2
Molecular Formula: C9H7F3O
Formula Weight: 188.15
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 70-72°/15mm
MDL No.: MFCD00052338
Formule:
C₉H₇F₃O Point d'ébullition: 70…72 °C (15 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052338 Numéro CAS: 394-59-2 |