3-Nitro-1,2,4-triazole 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 24807-55-4
Molecular Formula: C2H2N4O2
Formula Weight: 114.06
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 607167
Formule:
C₂H₂N₄O₂ Point de fusion: ∼ 215 °C (déc.) Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009749 Numéro CAS: 24807-55-4 EINECS: 246-468-1 |