Imprimer
Triacétoxyméthylsilane 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B23974.09 B23974.18 B23974.30
B23974.09EA 28.4 EUR
B23974.09 B23974.18 B23974.30
Triacétoxyméthylsilane 96%
Triacétoxyméthylsilane
Purity: 96% CAS No.: 4253-34-3 Molecular Formula: C7H12O6Si Formula Weight: 220.25 Flash Point: 85°(185°F) Melting Point: 40-45° Boiling Point: 87-88°/3mm Beilstein Reference: 1788668 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00008694
Formule: C₇H₁₂O₆Si
Point d'ébullition: 87…88 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 40…45 °C
Densité: 1,175
Point éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008694
Numéro CAS: 4253-34-3
EINECS: 224-221-9
ADR: 8,III