8-Chloro-2-méthylquinoleine ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 3033-82-7
Molecular Formula: C10H8ClN
Formula Weight: 177.63
Melting Point: 65-68°
Beilstein Reference: 119193
Formule:
C₁₀H₈ClN Point de fusion: 65…68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051764 Numéro CAS: 3033-82-7 |