Imprimer
Sodium diphénylaminesulfonate-4 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A19768.06 A19768.14
A19768.06EA 74.1 EUR
A19768.06 A19768.14
Sodium diphénylaminesulfonate-4 98%
Sodium diphénylaminesulfonate-4
Purity: 98% CAS No.: 6152-67-6 Molecular Formula: C12H10NNaO3S Formula Weight: 271.27 MDL No.: MFCD00036468
Formule: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036468
Numéro CAS: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Indice Merck: 13,07397