Imprimer
1,2,4-Triazole ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11597.14 A11597.22 A11597.36
A11597.14EA 47.5 EUR
A11597.14 A11597.22 A11597.36
1,2,4-Triazole ≥99%
1,2,4-Triazole
Purity: 99% CAS No.: 288-88-0 Molecular Formula: C2H3N3 Formula Weight: 69.07 Flash Point: 158°(316°F) Melting Point: 118-122° Boiling Point: 260° Beilstein Reference: 104767 Merck Reference: 14,9605 MDL No.: MFCD00005228
Formule: C₂H₃N₃
Point d'ébullition: 260 °C
Point de fusion: 118…122 °C
Densité: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 158 °C (316 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005228
Numéro CAS: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Indice Merck: 14,9605