Imprimer
Pararosaniline hydrochlorure (Fuchsin basique) 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Basic Red 9, Pararosaniline (Chlorure)
416800250 416800050 416801000
ACRO416800250EA 139 EUR
ACRO416800250 ACRO416800050 ACRO416801000
Pararosaniline hydrochlorure (Fuchsin basique) 98%, pur
Pararosaniline hydrochlorure (Fuchsin basique)
Formule: C₁₉H₁₈ClN₃
Poids moléculaire: 323.82 g/mol
Point de fusion: 268…270 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001657
Numéro CAS: 569-61-9
EINECS: 209-321-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (110°C, 1 h)
HPLC ≥97.5 %
UV Lambda max 543 to 549 nm (c=0.0003%, 50% EtOH)