Rouge de quinaldine, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(2-(4-Dimethylamino)styryl)-1-ethylquinolinium iodide, 2-(4-(Dimethylamino)styryl)-1-ethylquinolin-1-ium iodide
Formule:
C₂₁H₂₃IN₂ Poids moléculaire: 430.33 g/mol Point de fusion: 240 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011968 Numéro CAS: 117-92-0 EINECS: 204-221-5 Indice Merck: 12,08230 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Grey to green-black to dark blue Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |