Imprimer
2-Méthylbut-1-ène-3-yne 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Methylbut-1-en-3-yne
336480100 336480500
ACRO336480100EA 153 EUR
ACRO336480100 ACRO336480500
2-Méthylbut-1-ène-3-yne 98%
2-Méthylbut-1-ène-3-yne
Formule: C₅H₆
Point d'ébullition: 32 °C
Point de fusion: –113 °C
Densité: 0,69 g/cm³
Point éclair: –45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008599
Numéro CAS: 78-80-8
EINECS: 201-144-9
UN: 3295
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %