Murexide ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
5-(2,4,6-Trioxoperhydropyrimidine-5-ylideneamino)barbiturate d'ammonium
Formule:
C₈H₈N₆O₆ Poids moléculaire: 284.19 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012777 Numéro CAS: 3051-09-0 EINECS: 221-266-6 Indice Merck: 13,06330 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Bordeaux to red-purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Suitability | (as complexom. indicator) Passes test |