Imprimer
1,2,4-Triazole 99.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2,4-1H-Triazole
139280050 139280250 139281000 139285000
ACRO139280050EA 28.2 EUR
ACRO139280050 ACRO139280250 ACRO139281000 ACRO139285000
1,2,4-Triazole 99.5%
1,2,4-Triazole
Formule: C₂H₃N₃
Poids moléculaire: 69.07 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 119…122 °C
Point éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005228
Numéro CAS: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Indice Merck: 12,09735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder and/or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 122 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.4 %