Imprimer
1,6-Diphényl-1,3,5-hexatriène 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
117300010 117300050
ACRO117300010EA 72.5 EUR
ACRO117300010 ACRO117300050
1,6-Diphényl-1,3,5-hexatriène 98%
1,6-Diphényl-1,3,5-hexatriène
Formule: (C₆H₅)CHCHCHCHCHCH(C₆H₅)
Point d'ébullition: 351 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…203 °C
Densité: 1,075 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004793
Numéro CAS: 1720-32-7
EINECS: 217-011-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥97.5 %
Bromide (Br) ≤50 ppm
Sulfite (SO3) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Free chlorine ≤1 ppm (as Cl)
Ammonium (NH4) ≤3 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤1 ppm
Extractable organic subst (about 5 ppm) Passes test