Imprimer
Réservoirs, cylindriques, avec couvercle, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11200-0005 11200-0007 11200-0010 11200-0015 11200-0030 11200-0055 11200-0100
216-1900EA 294 EUR
216-1900 216-1901 216-1902 216-1903 216-1904 216-1905 216-1906
Réservoirs, cylindriques, avec couvercle, Nalgene®
Récipients Récipients cylindriques
These cylindrical polypropylene tanks with cover can resist stress cracking and increase tolerance to many organic chemicals.
  • An economic alternative to stainless-steel tanks
Informations de commande: Factory-installed spigots and tank liners are sold separately.