Imprimer
Loupes de lecture, Powerlux
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
158620 158628
630-1223EA 166 EUR
630-1223 630-2182
Loupes de lecture, Powerlux
Loupes
These illuminated magnifiers have a Ceratec® anti-scratch hard coating ensuring reliability, comfort and a relaxed vision.
  • Utilisation aisée
  • Arrêt automatique après 30 minutes d'inutilisation
  • Conception compacte pour un mouvement intuitif sur le dispositif
Elles offrent une lumière vive constante et sans reflet grâce à deux LED CMS (composants montés en surface) (8000 K).
Informations de livraison: Fournies dans un boîtier en mousse rigide avec trois piles AA.