Imprimer
Plaques pour PCR en temps réel, 96 puits, Eppendorf twin.tec® 96
Fournisseur: EPPENDORF
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0030132.505 0030132.513 0030132.530 0030132.548 0030132.700 0030132.718 0030129.644 0030129.636
732-2366EA 192 EUR
732-2366 732-2367 732-2369 732-2370 732-2372 732-2373 EPPE0030129.644 EPPE0030129.636
Plaques pour PCR en temps réel, 96 puits, Eppendorf twin.tec® 96
Microplaques Plaques PCR
Les plaques PCR en temps réel Eppendorf twin.tec®, conçues pour la qPCR à faible volume, utilisent des puits blancs pour améliorer la réflexion de la lumière fluorescente, améliorant ainsi la sensibilité et la reproductibilité des tests pour des résultats fiables.
  • Puits blancs pour une meilleure réflexion
  • Stabilité mécanique élevée
  • Étanchéité efficace grâce aux bords surélevés des puits
  • Cadres à jupe et demi-jupe
  • Transfert de chaleur optimal grâce à une épaisseur de paroi réduite
  • Autoclavable (121 °C, 20 min)
  • Disponible en PCR clean certifié par lot et en qualité Eppendorf Forensic DNA pour une pureté testée
Le facteur limitant dans la PCR en temps réel à faible volume (qPCR) est souvent l'intensité de fluorescence restante. Les plaques PCR en temps réel twin.tec d'Eppendorf sont spécialement fabriquées pour la qPCR, car elles offrent tous les avantages des plaques twin.tec classiques, mais avec l'avantage supplémentaire des puits blancs. Ceux-ci reflètent la fluorescence bien mieux que les puits transparents ou givrés, de sorte que des niveaux de fluorescence plus faibles sont toujours détectables avec le même instrument - simplement en utilisant les consommables appropriés. Les puits blancs des plaques qPCR réduisent également considérablement la fluorescence de fond interférente et conduisent à une cohérence accrue entre les réplicats, ce qui donne des résultats hautement reproductibles.
Les puits sont fabriqués en polypropylène - ce qui garantit un transfert de chaleur rapide pour des analyses rapides - et le cadre est en polycarbonate rigide, pour assurer une manipulation facile et fiable - aussi bien dans les analyses manuelles qu'automatisées.
Autoclavable : 121°C, 20 min.
Stabilité à la centrifugation : 6000×g