Imprimer
Réservoirs, cylindriques, avec robinet et couvercle, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11102-0005 11102-0007 11102-0010 11102-0015 11102-0030 11102-0055
NALG11102-0005EA 258 EUR
NALG11102-0005 NALG11102-0007 NALG11102-0010 NALG11102-0015 NALG11102-0030 NALG11102-0055
Réservoirs, cylindriques, avec robinet et couvercle, Nalgene®
Récipients Récipients cylindriques
These heavy-duty cylindrical LLDPE tanks with cover and spigot can withstand most acid, alcohols and bases. Tanks used at elevated temperatures or with high specific-gravity liquids should be externally supported.
  • Economical
  • Impact- and abrasion-resistant
  • Not autoclavable