Imprimer
Tritolyle phosphate (mélange d'isomères) ≥98% ortho-isomers <1%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Phosphate de tricrésyle, Tritolyl phosphate, Phosphate de tris(méthylphényle), TCP
A17433.AP A17433.0F
A17433.APEA 64.3 EUR
A17433.AP A17433.0F
Tritolyle phosphate (mélange d'isomères) ≥98% ortho-isomers <1%
Tritolyle phosphate (mélange d'isomères)
Purity: 98% CAS No.: 1330-78-5 Molecular Formula: C21H21O4P Formula Weight: 368.37 Flash Point: 250°(482°F) Odour: Odourless Boiling Point: 265°/10mm Merck Reference: 14,9763 UN No.: 2574 MDL No.: MFCD02102116
Formule: C₂₁H₂₁O₄P
Poids moléculaire: 368.37 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.167
Point éclair: 250 °C (482 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02102116
Numéro CAS: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
UN: 2574
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 12,09892