Imprimer
Cuivre (II) hydroxyde 94% stabilisé, tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dihydroxyde de cuivre
32733.36 32733.A3
32733.36EA 79.4 EUR
32733.36 32733.A3
Cuivre (II) hydroxyde 94% stabilisé, tech.
Cuivre (II) hydroxyde
Purity: 94% CAS No.: 20427-59-2 Molecular Formula: H2CuO2 Formula Weight: 97.55 Physical Form: Powder Density: 3.4 Appearance: Blue Odour: Odourless Solubility: Slightly soluble in water Merck Reference: 14,2642 MDL No.: MFCD00010968
Used as a raw material in chemical processing and catalyst manufacturing.
Formule: H₂CuO₂
Poids moléculaire: 97.56
Densité: 3.4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010968
Numéro CAS: 20427-59-2
EINECS: 243-815-9
UN: 3288
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 14,2642