Carboxyméthylcellulose, sel de sodium, faible viscosité, Millipore®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Substrate for cellulase.
Formule:
[C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n Point de fusion: 300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081472 Numéro CAS: 9004-32-4 Indice Merck: 14,01829 |
Résultats des tests de spécification
Viscosity (2%, H₂O, 25 °C) | 25 - 75 mPas |