Acide 4-hydroxyphtalique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 610-35-5
Molecular Formula: C8H6O5
Formula Weight: 182.13
Melting Point: ca 190° dec.
MDL No.: MFCD00013984
Formule:
C₈H₆O₅ Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013984 Numéro CAS: 610-35-5 EINECS: 210-221-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...