Imprimer
Phtalide 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
131090050 131091000 131095000
ACRO131090050EA 30.9 EUR
ACRO131090050 ACRO131091000 ACRO131095000
Phtalide 99%
Phtalide
Formule: C₈H₆O₂
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…73 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (30 °C)
Point éclair: 152 °C
Numéro MDL: MFCD00005906
Numéro CAS: 87-41-2
EINECS: 201-744-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.05
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %