Phtalide ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 87-41-2
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.13
Flash Point: 152°(305°F)
Melting Point: 72-75°
Boiling Point: 289-291°
Beilstein Reference: 114632
MDL No.: MFCD00005906
Formule:
C₈H₆O₂ Point d'ébullition: 289…291 °C Point de fusion: 72…75 °C Densité: 1,1 Point éclair: 152 °C (305 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005906 Numéro CAS: 87-41-2 EINECS: 201-744-0 |