Imprimer
Alizarine complexon, (max. 10% H₂O)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acide 3,4-dihydroxyanthraquinone-2-ylmethyliminodi(acétique)
A16699.03 A16699.06
A16699.03EA 118 EUR
A16699.03 A16699.06
Alizarine complexon, (max. 10% H₂O)
Alizarine complexon
CAS No.: 3952-78-1 Molecular Formula: C19H15NO8 Formula Weight: 385.33 Melting Point: 180-182° Beilstein Reference: 2190028 MDL No.: MFCD00001202
Formule: C₁₉H₁₅NO₈
Poids moléculaire: 385.33 g/mol
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001202
Numéro CAS: 3952-78-1
EINECS: 223-544-2