Imprimer
Thymolphthaleine, pur indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phtalide
151460100 151460500 151462500
ACRO151460100EA 77.7 EUR
ACRO151460100 ACRO151460500 ACRO151462500
Thymolphthaleine, pur indicateur
Thymolphthaleine
Formule: C₂₈H₃₀O₄
Poids moléculaire: 430.54 g/mol
Point de fusion: 251…253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005909
Numéro CAS: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Indice Merck: 12,09542
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Visual transition interval from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)