Thymolphthaleine
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phtalide
CAS No.: 125-20-2
Molecular Formula: C28H30O4
Formula Weight: 430.55
Melting Point: 251-253°
Beilstein Reference: 359413
Merck Reference: 14,9401
MDL No.: MFCD00005909
Formule:
C₂₈H₃₀O₄ Poids moléculaire: 430.54 g/mol Point de fusion: 251…253 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005909 Numéro CAS: 125-20-2 EINECS: 204-729-7 Indice Merck: 12,09542 |