Imprimer
1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 97%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2-Dihydroxyanthraquinone
153690250 153691000 153695000 153690025
ACRO153690250EA 64.4 EUR
ACRO153690250 ACRO153691000 ACRO153695000 ACRO153690025
1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 97%, pur
1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₄
Poids moléculaire: 240.22 g/mol
Point d'ébullition: 430
Point de fusion: 287…289 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001201
Numéro CAS: 72-48-0
EINECS: 200-782-5
Indice Merck: 13,00246
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity ≤0.001 %