Imprimer
Orthoacétate de triméthyle, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18804.0100 8.18804.0500 8.18804.9030
8.18804.0100EA 66 EUR
8.18804.0100 8.18804.0500 8.18804.9030
Orthoacétate de triméthyle, Sigma-Aldrich®
Orthoacétate de triméthyle
Formule: C₅H₁₂O₃
Poids moléculaire: 120.15 g/mol
Point d'ébullition: 109
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0.944 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008477
Numéro CAS: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 120.14 g/mol
Boiling Point 108 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Refractive Index 1.3859 (25 °C, 589 nm)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)