Orthoacétate de triméthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 1445-45-0
Molecular Formula: C5H12O3
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3890
Boiling Point: 107-109°
Beilstein Reference: 1098338
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008477
Formule:
C₅H₁₂O₃ Poids moléculaire: 120.15 g/mol Point d'ébullition: 107…109 °C Point de fusion: –58 °C Densité: 0.956 Point éclair: 16 °C (60 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008477 Numéro CAS: 1445-45-0 EINECS: 215-892-9 UN: 3272 ADR: 3 II |