Orthoacétate de triéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,1,1-Triethoxyethane
Purity: 98%
CAS No.: 78-39-7
Molecular Formula: CH3C(OCH2CH3)3
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.3970
Boiling Point: 142-143°
Beilstein Reference: 506201
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009223
Formule:
C₈H₁₈O₃ Point d'ébullition: 142…143 °C Densité: 0,887 Point éclair: 32 °C (89 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009223 Numéro CAS: 78-39-7 EINECS: 201-112-4 ADR: 3,III |