Imprimer
Orthoacétate de triéthyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,1,1-Triethoxyethane
139651000 139655000 139650025
ACRO139651000EA 51.8 EUR
ACRO139651000 ACRO139655000 ACRO139650025
Orthoacétate de triéthyle 97%
Orthoacétate de triéthyle
Formule: C₈H₁₈O₃
Point d'ébullition: 142 °C (760 mmHg)
Densité: 0,885 g/cm³
Point éclair: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009223
Numéro CAS: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥98.5 %