Méthylcellulose, 400 cP (C=2%, H₂O)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 9004-67-5
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6040
MDL No.: MFCD00081763
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081763 Numéro CAS: 9004-67-5 Indice Merck: 14,6040 |