Imprimer
Méthylcellulose, 4000 mPa.S (2% H₂O), en poudre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cellulose methyl ether
36718.22 36718.36 36718.A4
36718.22EA 64.8 EUR
36718.22 36718.36 36718.A4
Méthylcellulose, 4000 mPa.S (2% H₂O), en poudre
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,6040 MDL No.: MFCD00081763
Attention: Incompatible with strong oxidising agents, bleach, perchloric acid, nitric acid, perchlorates, alkali nitrates, alkali nitrites and calcium oxide.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081763
Numéro CAS: 9004-67-5
Indice Merck: 14,6040