Imprimer
Méthylcellulose, 1,600 cPs (C=2%, H₂O)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43146.22 43146.36
43146.22EA 71.4 EUR
43146.22 43146.36
Méthylcellulose, 1,600 cPs (C=2%, H₂O)
Methyl cellulose
CAS No.: 9004-67-5 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,6040 MDL No.: MFCD00081763
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081763
Numéro CAS: 9004-67-5
Indice Merck: 14,6040