Imprimer
Vert clair SF
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydrogéno(éthyl)[4-[p-[éthyl(m-sulfonatobenzyl)amino]-p'-sulfonatobenzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](m-sulfonatobenzyl)ammonium sel de disodium
B23330.09 B23330.18
B23330.09EA 50.7 EUR
B23330.09 B23330.18
Vert clair SF
Vert clair SF
CAS No.: 5141-20-8 Molecular Formula: C37H34N2Na2O9S3 Formula Weight: 792.86 Melting Point: ca 288° dec. Beilstein Reference: 5717828 Merck Reference: 14,5485 MDL No.: MFCD00012121
Formule: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
Poids moléculaire: 792.86 g/mol
Point de fusion: ∼ 288 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012121
Numéro CAS: 5141-20-8
EINECS: 225-906-5
Indice Merck: 13,05506