Imprimer
β-D-Glucopyrannoside d'α-hydroxy-o-tolyle 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Hydroxymethyl)phenyl-β-D-glucopyranoside, Salicoside, D(-)-Salicin, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-(hydroxymethyl)phenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-[2-(hydroxymethyl)phenoxy]oxane-3,4,5-triol, D(−)-Salicin
132590250 132591000 132590050
ACRO132590250EA 318 EUR
ACRO132590250 ACRO132591000 ACRO132590050
β-D-Glucopyrannoside d'α-hydroxy-o-tolyle 99+%
β-D-Glucopyrannoside d'α-hydroxy-o-tolyle
Formule: C₁₃H₁₈O₇
Poids moléculaire: 286.28 g/mol
Point de fusion: 197…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006590
Numéro CAS: 138-52-3
EINECS: 205-331-6
Indice Merck: 12,08476
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -59.5° to -63.5° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)