4-Fluoro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
Purity: 98+%
CAS No.: 194853-86-6
Molecular Formula: C8H3F4N
Formula Weight: 189.11
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 194-196°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00061283
Formule:
C₈H₃F₄N Poids moléculaire: 189.11 g/mol Point d'ébullition: 194…196 °C Point de fusion: 43…45 °C Densité: 1.350 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061283 Numéro CAS: 194853-86-6 UN: 3439 ADR: 6.1 III |