Imprimer
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate ≥98.5% pour la complexometrie, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DCTA
34588-100G 34588-25G
34588-100GEA 461 EUR
34588-100G 34588-25G
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate ≥98.5% pour la complexometrie, Fluka™
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₈·H₂O
Poids moléculaire: 364.35 g/mol
Point de fusion: 210…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150952
Numéro CAS: 145819-99-4
EINECS: 207-582-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on the anhydrous basis) Min. 99 %
Water (Karl Fischer) 4.8 - 5.6 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %