EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) ≥97%, poudre cristalline blanche, qualité ultra pure
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acide éthylènebis(oxyéthylenenitrilo)tétraacétique
Formule:
C₁₄H₂₄N₂O₁₀ Poids moléculaire: 380.35 g/mol Point de fusion: 241 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004291 Numéro CAS: 67-42-5 EINECS: 200-651-2 Indice Merck: 13,03560 |
Résultats des tests de spécification
DNase | none detected |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001% |
Loss on Drying | ≤1% |
Melting Range w/Decomposition | ≥238 °C |
Protease | none |
Purity | >97 % |
RNase | none detected |