EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique) 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Synonyme(s):
Acide éthylènebis(oxyéthylenenitrilo)tétraacétique
Purity: 97%
CAS No.: 67-42-5
Molecular Formula: C14H24N2O10
Formula Weight: 380.35
Melting Point: ca 242° dec.
Beilstein Reference: 1717370
Merck Reference: 14,3529
MDL No.: MFCD00004291
Formule:
C₁₄H₂₄N₂O₁₀ Poids moléculaire: 380.35 g/mol Point de fusion: ∼ 242 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004291 Numéro CAS: 67-42-5 EINECS: 200-651-2 Indice Merck: 13,03560 |