Imprimer
Filtre-seringues, Millex®
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SLGVS25LS SLGVS25XS SLGVS25PS SLGVS25US
MILFSLGVS25LSEA 384 EUR
MILFSLGVS25LS MILFSLGVS25XS MILFSLGVS25PS MILFSLGVS25US
Filtre-seringues, Millex®
Filtres Filtres-seringue
Filtre-seringues avec membrane en PVDF/PTFE hydrophobe. Utilisés comme protection de tubulures à vide et de capteurs et pour la filtration de gaz. Disponibles en filtres de 25 mm de Ø ou en filtres Millex®-FG50 à pompe de 50 mm de Ø.
Les filtres sont disponibles en version non stérile ou stérilisée à l'oxyde d'éthylène.