Imprimer
Filtres pour seringues, Millex®
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SLGS033SS SLGSV255F SLHA033SS SLGL0250S SLAA033SS SLGS033SB SLHA033SB SLAA033SB SLAAV255F SLHAM33SS SLGSM33SS
MILFSLGS033SSEA 237 EUR
MILFSLGS033SS MILFSLGSV255F MILFSLHA033SS MILFSLGL0250S MILFSLAA033SS MILFSLGS033SB MILFSLHA033SB MILFSLAA033SB MILFSLAAV255F MILFSLHAM33SS MILFSLGSM33SS
Filtres pour seringues, Millex®
Filtres Filtres-seringue
Filtres pour la stérilisation ou la clarification des solutions biologiques. La plus grande surface de filtration augmente le débit et le rendement. C'est également plus facile de filtrer les solutions, car la pression requise pour vider la seringue est réduite.
Millipore Express® (PES) ; mélanges d'esters de cellulose ou membrane Durapore® (PVDF), boîtier en acrylique modifié
La fabrication intervient dans un environnement contrôlé en utilisant un processus automatisé. Fourni avec un certificat de qualité.