Imprimer
Échantillonneurs de poudre jetables PharmaDispo
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5393-8000 5393-8001 5393-8010 5393-8011 5393-8020 5393-8021 5393-8030 5393-8031 5393-8040 5393-8041
BURK5393-8000EA 0 EUR
BURK5393-8000 BURK5393-8001 BURK5393-8010 BURK5393-8011 BURK5393-8020 BURK5393-8021 BURK5393-8030 BURK5393-8031 BURK5393-8040 BURK5393-8041
Échantillonneurs de poudre jetables PharmaDispo
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
L'échantillonneur de poudre PharmaDispo est une échantillonneur multi-points cibles à usage unique qui prélève trois échantillons cibles distincts en un seul prélèvement.
  • Prélèvement de petits échantillons individuels de différentes couches
  • Manipulation simple: Mécanisme coulissant avec butée de fin de course facile à utiliser
  • Hygiénique et sûr: Fabriqué en salle blanche, emballé individuellement, spécialement conçu pour un usage unique
Les trois chambres de prélèvement séparées du PharmaDispo permettent de prélever simultanément dans différentesEn savoir plus