Imprimer
Gants SHOWA XC810 TouchScreen Nitrile, HPPE
Fournisseur: Showa
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
XC810-6/S XC810-7/M XC810-8/L XC810-9/XL XC810-10/XXL
BESTXC810-6/SEA 290 EUR
BESTXC810-6/S BESTXC810-7/M BESTXC810-8/L BESTXC810-9/XL BESTXC810-10/XXL
Gants SHOWA XC810 TouchScreen Nitrile, HPPE
Gants
Le nouveau XC810 ultra-léger, sans silicone ni empreintes digitales combine une excellente adhérence, une tactilité superbe, une doublure UHMWPE de calibre 18 offrant une résistance aux coupures de niveau D/A4 avec une compatibilité avec les écrans tactiles pour une multitude d'applications industrielles.
  • Il présente de nombreux avantages et caractéristiques comme la résistance aux coupures, la souplesse, la respirabilité, la légèreté
  • Dextérité accrue et tricot sans couture
  • Ajustement parfait et résistance à l'abrasion
  • Compatible avec les écrans tactiles
  • Sans latex de caoutchouc naturel
  • HPPE renforcé et ergonomique
  • Revêtement en nitrile microporeux
  • Poignée en relief
Il est utilisé dans l'assemblage léger de pièces huilées, la maintenance, la mécanique et l'ingénierie, la réparation de vitres et de fenêtres et l'assemblage de composants. Ce gant présente des risques de coupure. Ce gant convient à l'automobile, à la construction, au verre et à la mécanique.
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt: Il contient 12 paires par sac en polyéthylène/6 sacs en polyéthylène par caisse/72 paires par caisse.
Attention:
Commander maintenant