Imprimer
Gants PRO.TECT Green HD+ résistants aux produits chimiques, nitrile
Fournisseur: UNIGLOVES AERTZE UND KLINIKBED
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
GA0092 GA0093 GA0094 GA0095
UNIGGA0092EA 30.6 EUR
UNIGGA0092 UNIGGA0093 UNIGGA0094 UNIGGA0095
Gants PRO.TECT Green HD+ résistants aux produits chimiques, nitrile
Gants
Gants en nitrile, sans latex, formulation sans silicone, ce qui signifie qu'il n'y a pas de traces de doigts sur les surfaces métalliques et en verre.
  • La formulation en nitrile s'adapte à la main pendant l'utilisation pour un ajustement plus confortable.
  • Résistant à une gamme de produits chimiques. Conforme aux normes médicales, y compris les piqûres.
  • Poids : 7,3 g
Le poignet allongé empêche les liquides de pénétrer dans le gant lorsque vous travaillez dans des conditions humides et offre une protection supplémentaire contre les éclaboussures de produits chimiques.
Ajustement ambidextre, pas besoin de séparer une paire pour remplacer un gant endommagé.
Le revers à bourrelet offre une résistance supplémentaire lors de l'enfilage et aide à empêcher le retour de liquide. Les paumes et les doigts texturés offrent une meilleure adhérence, en particulier lors du travail dans des conditions humides ou huileuses.
La construction ultra-lourde est très solide, durable et résistante. Convient pour une utilisation avec les écrans mobiles et les tablettes sans retirer les gants.
Utilisé dans l'automobile, l'entretien et la réparation automobiles, la fabrication et l'utilisation de produits chimiques, la construction, l'électronique, l'ingénierie, la fleuristerie et le jardinage, l'assemblage général, le verre, l'inspection, le travail en laboratoire, l'entretien léger, la maintenance, la fabrication et l'assemblage, la peinture et la décoration, le travail pharmaceutique, la réparation, les services publics.
Certifications: Testé selon les normes EN ISO 374-1, AQL 1.5 et EN455 parties 1-4, EN ISO 374-5 : Virus, UK CA, Food Safe.
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt: Chaque boîte distributrice contient 100 gants et chaque étui contient 10 boîtes distributrices.
Attention:
Commander maintenant