Le gant de protection jetable uvex u-fit convainc particulièrement par sa bonne résistance mécanique. Il est flexible et robuste, offre une bonne protection contre la saleté et l'huile - et est donc parfait pour les travaux d'assemblage de précision légers.
- Gant jetable NBR fin et fiable (0,10 mm)
- NBR (caoutchouc nitrile)
- Excellente sensibilité tactile et du bout des doigts
- Très bon ajustement
- Très grande flexibilité
Bonne préhension grâce à la surface rugueuse du gant et très bonne résistance mécanique. Protection fiable contre les éclaboussures lors de la manipulation de produits chimiques tels que les acides, les alcalis, les solides ou les solutions salines aqueuses.
Sans silicone selon le test d'empreinte. Convient à la manipulation de pesticides dilués.
Certifications: EN ISO 374-1:2016/Type B (KPT)
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention: