Imprimer
Flacons à col large avec bouchon à visser
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
109497 109597 109697 109797
215-4593EA 179 EUR
215-4593 215-4594 215-4595 215-1961
Flacons à col large avec bouchon à visser
Flacons Flacons en plastique
En PFA translucide, avec bouchon à visser en PFA.
  • Résistance chimique optimale
  • Thermorésistants de –200 à +250 °C, autoclavables
  • Étanches au liquide
Bottles with high resistance to extreme temperatures, chemicals and corrosion. Inert to practically all chemicals with the exception of molten alkaline metals, fluorine compounds and complex halogen compounds at high temperatures and under pressure. Ideal for liquids, pastes, powders and granular material. Wide mouth bottles with large opening for easy filling and cleaning.