Imprimer
Ninhydrine solution R3 Reag. Ph. Eur. 1058306
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Indanetrione hydraté
87879.180EA 109 EUR
87879.180
Ninhydrine solution R3 Reag. Ph. Eur. 1058306
Ninhydrine
A 4 g/l solution in a mixture of 5 volumes of anhydrous acetic acid R and 95 volumes of butanol R.
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: C₉H₆O₄
Poids moléculaire: 178,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003791
Numéro CAS: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
UN: 1993
ADR: 3,III